2,7-Dinitro-9-fluorenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H55176.06EA
117
CHF
H55176.06
H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorenon ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenon
Formel:
C₁₃H₆N₂O₅ MW: 270,2 g/mol Melting Pt: 292…295 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001153 CAS-Nummer: 31551-45-8 EINECS: 250-695-1 |