Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Maxima™ SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
Lieferant: Thermo Scientific
Fermentas
The Maxima™ SYBR® Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) is a ready to use solution optimised for quantitative real time PCR and two-step real time RT-PCR on most real time PCR machines. The master mix includes Maxima™ hot start Taq DNA polymerase and dNTPs in an optimised PCR buffer. It contains SYBR® Green I dye and is supplemented with fluorescein passive reference dye. Fluorescein is included into the master mix to serve as an internal reference for normalisation
of the SYBR Green I fluorescent signal between different wells to compensate for any instrument or pipetting variation. dUTP is included in the mix for optional carryover contamination control using uracil-DNA glycosylase (UDG)*. Maxima™ hot start Taq DNA polymerase in combination with the optimised buffer ensures PCR specificity and sensitivity. The SYBR® Green I intercalating dye allows for DNA detection and analysis without using sequence specific probes. The use of Maxima™ SYBR® Green/Fluorescein qPCR Master Mix in real time PCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral and cDNA templates.
  • Specificity – eliminates non specific amplification and formation of primer dimers
  • Sensitivity – detects low copy number targets
  • Wide linear range – accurate quantification across 9 orders of magnitude
  • Can be used on most real time PCR instruments
  • Ready to use
* UDG is not included in the master mix and must be purchased separately.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Maxima™ SYBR Green/Fluorescein qPCR Master-Mix (2×), 1000 Reaktionen 1 KIT K0242
Hersteller Artikel Nummer : K0242
Maxima™ SYBR Green/Fluorescein qPCR Master-Mix (2×), 200 Reaktionen 1 KIT K0241
Hersteller Artikel Nummer : K0241
Maxima™ SYBR Green/Fluorescein qPCR Master-Mix (2×), 4000 Reaktionen 1 KIT K0243
Hersteller Artikel Nummer : K0243
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge