Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Kapuzen für den Außenbereich
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sortieren nach:
Lieferant:  3M
Beschreibung:   Replacement hood, Versaflo™, S-607
Artikel-Nr: (113-7001)
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Hersteller Artikel Nummer : 1038/B75
Beschreibung:   Kapuze zum Schutz gegen Kälte bis −40 °C. Bestehend aus Polyester und Baumwolle, mit einem festen Isosoft-Steppfutter.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Hersteller Artikel Nummer : 7224EF7B75
Beschreibung:   Wasser- und winddichte Kapuze aus 100 % Polyester-Gewebe mit FR-PU-Beschichtung. Die Kapuze verfügt über ein festes, flammhemmendes Baumwollfutter.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  SCOTT SAFETY
Beschreibung:   Diese Kapuzen helfen, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers bei kalten und feuchten Witterungsbedingungen zu erhöhen, indem sie den ...
Lieferant:  Portwest Clothing
Hersteller Artikel Nummer : FR18NAR
Beschreibung:   This baclava provides excellent warmth and protection the to head and neck areas. It is made from Modaflame™ knit, an inherently fire resistant yarn o...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Portwest Clothing
Beschreibung:   This fleece is essential to any cold store or winter kit. The soft fleece fabric protects the head and face in harsh weather conditions.
Lieferant:  CENTURION SAFETY PRODUCTS
Beschreibung:   Kälteschutz zur Versendung mit Helmen schützt vor extremen Witterungsbedingungen.
Lieferant:  FRISTADS KANSAS GROUP
Hersteller Artikel Nummer : 100616940
Beschreibung:   Flame-retardant balaclava made of 52% Lenzing FR® and 48% wool.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 8
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping