Klimaschränke, Serien KBF, KBF P und KBF LQC
Lieferant: Binder
BIND9020-0327 BIND9020-0325 BIND9020-0323 BIND9020-0321
Klimaschränke, Serien KBF, KBF P und KBF LQC
Prüfkammern Klimakammern
Die Geräte der Serie KBF sind ideal für zuverlässige Stabilitätstests und die genaue Beibehaltung konstanter klimatischer Bedingungen geeignet. Konstante Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte sind die hervorstechenden Eigenschaften dieses Sortiments. Die Konstantklimakammern haben hohe Leistungsreserven und viele optionale Merkmale. Außerdem erfüllen sie alle gültigen Richtlinien hinsichtlich Programmierungs- und Dokumentationsanforderungen wie z. B. ICH, FDA, GMP und GLP. Die Einheiten werden entweder mit Leitungswasser (erfordert Wasseraufbereitung durch optionalen, flexiblen BINDER PURE AQUA SERVICE) oder mit demineralisiertem, entionisiertem und destilliertem Reinstwasser betrieben.
  • Elektronisch geregeltes Be- und Entfeuchtungssystem mit kapazitivem Feuchtesensor
  • Umweltfreundliches Kältemittel R 134a
  • Für Stabilitätstests gemäß ICH-Richtlinie Q1A geeignet
  • Beleuchtung sorgt für Stabilität gemäß ICH-Richtlinie Q1B, Option 2
  • Elektronisch geregeltes APT.line™ Vorwärmekammer- und Kühlsystem garantiert hohe Temperaturgenauigkeit und reproduzierbare Ergebnisse
Die Einheiten verfügen über eine innere Glastür mit glatter Innenseite und Dichtungen, einen Anschluss mit Silikonstopfen (Ø 30 mm) auf der linken Seite. MCS Controller mit Farb-LCD-Anzeige und 25 abspeicherbaren Programmen mit je 100 Abschnitten für max. 500 Programmsegmente. Integrierter elektronischer Diagrammschreiber mit mehreren Optionen für die grafische Anzeige von Prozessparametern und einer Echtzeituhr. Mikroprozessorgeregeltes Be- und Entfeuchtungssystem mit Feuchtebereich von 10 - 80% rH; Feuchtegenauigkeiten von ±1,5% rH. Alle Modelle verfügen über einen einstellbaren Temperaturwählwächter, Klasse 3.1 (DIN 12880), mit visuellem und akustischem Alarm, für besseren Schutz der Proben und der Geräte. Komplettes Sicherheitsverbindungsset für Wasseranschluss und -abfluss.
Serie KBF: Für die präzise Simulation konstanter klimatischer Bedingungen.
Serie KBF P: Mit ICH-konformer Beleuchtung, die Universallösung für Fotostabilitätstests.
Serie KBF LQC: Mit ICH-konformer Beleuchtung und patentierter LQC (Light Quantum Control) zur Lichtmessung.
Lieferumfang: Werden mit zwei Einschüben aus Edelstahl (KBF P 720 und LQC 720 mit drei), Binder Prüfzertifikat und Ethernet-Schnittstelle für Kommunikationssoftware (APT-COM™ DataControl System-Software ist optional) geliefert. Einheiten mit 240 Litern oder mehr verfügen über Rollen. RS422 Schnittstelle ist optional erhältlich. Kalibrierungen und Validierungen sind möglich. Für weitere Informationen besuchen Sie vwr.com oder kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung.