Desinfektionsgel für Handschuhträger, Stokosept® protect
Lieferant: SC Johnson
Stokosept® protect
115-1347EA 9.5 CHF
115-1347 115-1348 115-1349
Desinfektionsgel für Handschuhträger, Stokosept® protect
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsgel für die Haut
Dieses alkoholische Gel vereint hautschützende, hautpflegende und desinfizierende Eigenschaften. Ein hoher Anteil Hamamelisextrakts bewirkt die Festigung der Hornschicht und schützt auf diese Weise vor Hauterweichung.
  • Breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze, HBV- und HIV-Viren, tötet 99,999 % der Bakterien
  • Mit Pflegekomplex aus Glyzerin/Panthenol (ProVitamin B5) für eine optimale Hautverträglichkeit
  • Ohne Handschuhe angewendet, werden Fingerabdrücke reduziert und die Griffigkeit erhöht
  • Parfüm- und farbstofffrei
Wirkstoffe:
60,7 g Ethanol / 100 g Produkt,
9,98 % Propan-2-ol / 100 g Produkt
Das Gel eignet sich für alle Handschuhträger, insbesondere in hygienesensiblen Bereichen wie z.B. in der Lebensmittelindustrie, chemisch/pharmazeutischen Industrie oder in der Elektronik.
Zertifizierungen: EN 1500, HACCP.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.