Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Distribution tubes with frit for specific heavy solvents
Lieferant: Lenz
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Distribution tubes with frit (porosity: 0), for specific heavy solvents.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Kapazität Porosität Katalognummer Menge
Verteilerrohre mit Fritte, für die Extraktion mit spezifischen, schweren Lösungsmitteln 1 100 ml 0 LENZ05433202
Hersteller Artikel Nummer : 05433202
Verteilerrohre mit Fritte, für die Extraktion mit spezifischen, schweren Lösungsmitteln 1 250 ml 0 LENZ05433203
Hersteller Artikel Nummer : 05433203
Verteilerrohre mit Fritte, für die Extraktion mit spezifischen, schweren Lösungsmitteln 1 500 ml 0 LENZ05433204
Hersteller Artikel Nummer : 05433204
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping