Stokosept® gel ist ein alkoholisches Gel, das für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Handdesinfektion ohne Wasser getestet wurde.
- Bakterizid, fungizid sowie virizid gegen behüllte Viren (HBV, HCV, HIV, humane und animale Influenzaviren)
- Reinigende und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften dank Glycerin und Panthenol
- Unparfümiert, reduziert unangenehme Gerüche auf der Haut
Wirkstoffe:
58,4 g Ethanol/100 g des Produkts
10,0 g Propan-2-ol/100 g des Produkts
Hygienische Handdesinfektion, Tb, behüllte Viren (einschl. A/H1N1): 30 Sekunden
Chirurgische Handdesinfektion: 3 Minuten
Es kann überall dort eingesetzt werden, wo die höchsten Hygienestandards benötigt werden, z. B. in der Lebensmittelindustrie und anderen Hygiene-empfindlichen Bereichen wie Elektronik- und Reinraumumgebungen, Krankenhäusern, öffentlichen Einrichtungen und allen anderen Arbeitsplätzen, an denen die Gefahr einer mikrobiellen Kontamination besteht.
Zertifizierungen: EN 1500, HACCP