Pyknometer, kalibriert, inklusive DAkkS-Zertifikat, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
BRNDDAKKS43338EA 262 CHF
BRNDDAKKS43338 BRNDDAKKS43308 BRNDDAKKS43320
Pyknometer, kalibriert, inklusive DAkkS-Zertifikat, BLAUBRAND®
Pyknometer
Borosilikatglas 3.3. DIN ISO 3507, nach Gay-Lussac.
  • Flasche und Stopfen ( Kapillar) sind mit einer einzigartigen passenden Identifikationsnummer markiert
  • Mit Einzelzertifikat
  • Referenztemperatur: 20 °C
BLAUBRAND® Pyknometer werden individuell justiert. Das tatsächliche Volumen ist auf dem Pyknometerkörper dauerhaft eingraviert. Das in cm³ gemessene Volumen ist mit 3 Dezimalstellen angegeben.