Handdesinfektionsgel, Disinfector 70%
Lieferant: Plum Safety
Disinfector 70%
115-0784EA 103 CHF
115-0784
Handdesinfektionsgel, Disinfector 70%
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsgel für die Haut
Desinfektionsgel zum Entfernen von Bakterien an den Händen.
  • Mit Rekonditionierer
  • Zulassung gemäß europäischen Normen pr. EN12054 und EN1500
Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in anderen Situationen, in denen ein hoher Standard an Hygiene benötigt wird.
Zertifizierungen: EN12054, EN1500