Kühlhaus-Kapuze, 1038 Zinal
Lieferant: Sioen
113-7001EA 49.7 CHF
113-7001
Kühlhaus-Kapuze, 1038 Zinal
Arbeitskleidung
Kapuze zum Schutz gegen Kälte bis −40 °C. Bestehend aus Polyester und Baumwolle, mit einem festen Isosoft-Steppfutter.
  • Extra Isolierung an den Ohren
  • Mit Klettverschluß
  • High-tech Futter
  • Gesteppte Nähte
Gewicht: 225 g/m²
Farbe: marineblau
Einheitsgröße.
Zertifizierungen: ENV 342 (3-2)
*Einheitsgröße