Absturzsicherungsset für Dacharbeiten, Titan™
Lieferant: Miller by Honeywell
139-0233EA 232 CHF
DALL1011895
Absturzsicherungsset für Dacharbeiten, Titan™
Sicherungsset für Dacharbeiten. Ideal für alle Tätigkeiten auf Flach- und Schrägdächern sowie bei vertikalem Auf- oder Abstieg. Das Set beinhaltet:
  • Titan™ 2-Punkt Auffanggurt, mit Auffangöse hinten und vorne (vorne Gurtschlaufen)
  • Automatisches, mitlaufendes Auffanggerät Titan™
  • Führungsseil, 10 m, und Verbindungsmittel (Karabinerhaken), 0,3 m lang
Zertifizierungen: EN 361, EN 353-2