Wiederverwendbare Halbmasken, 7000 Serie, 3M™
Lieferant: 3M
MMMA7003EA 0 CHF
MMMA7003
Wiederverwendbare Halbmasken, 7000 Serie, 3M™
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Die 7003 Halbmaske ist die größere Maske in der 7000er Halbmasken-Serie.
  • Mit austauschbaren Teilen
  • Doppelfilter bietet geringen Atemwiderstand
  • Strukturierte Maske reduziert ein Verrutschen des Gesichtsteils und Hautreizungen durch Schweißbildung
  • Einzigartiges 3M™ Bajonett-Filter-Befestigungssystem
  • Mit der Kopfbänderung und einfach zu befestigender Umhängekordel
Zertifizierungen: EN 140