Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Vials, Vacule®
Lieferant: Wheaton
Vacule®
Diese Vacule-Fläschchen sind aus 33 Borosilikatglas mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Substanzen hergestellt und weisen eine robuste Wandstärke für Lyophilisations-/Gefriertrocknungs-Anwendungen auf.
  • Fläschchen mit kontrolliertem Innen-Ø für passgenauen Sitz des Stopfens
  • Aufgrund des Schraubgewindes kein Bördelverschluss erforderlich
Zertifizierungen: Gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I.
Bestellinformation: Verschlüsse für 4 ml-Fläschchen sind separat zu bestellen.
Lieferumfang: 5 und 10 ml-Fläschchen werden mit schwarzer Phenol-Kappe geliefert. Kappe unbeschichtet.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Ø×H Verschlussgröße VE Katalognummer Menge
10 ml 22×55 mm 22-350 200 WHEA651907
Hersteller Artikel Nummer : 651907
4 ml 17×45 mm 15-425 200 WHEA651954
Hersteller Artikel Nummer : 651954
5 ml 22×40 mm 22-350 200 WHEA651905
Hersteller Artikel Nummer : 651905
Schraubkappen und Stopfen
Typ Ø unten Höhe Ø oben Bezeichnung Gewinde Farbe VE Katalognummer Menge
- 2-beinig - 13 mm 7,0 mm Grau 13 mm 1.000 WHEAW224100-093
Hersteller Artikel Nummer : W224100-093
- 3-beinig - 20 mm 13 mm Grau 20 mm 1.000 WHEAW224100-202
Hersteller Artikel Nummer : W224100-202
- - - - 13,0 mm - 20,0 mm 1.000 215-3484
Hersteller Artikel Nummer : 224100-172
- - - - 7,0 mm - 13,0 mm 1.000 WHEA224100-080
Hersteller Artikel Nummer : 224100-080
Schraubkappe, oben geschlossen, Phenol - 15­425 - - Schwarz - 200 548-2152
Hersteller Artikel Nummer : 240209
Schraubkappe, oben geschlossen, Phenol - 22-350 - - Schwarz - 500 WHEA239853
Hersteller Artikel Nummer : 239853
Schraubkappe, oben offen, Phenol - 15-425 - - Schwarz - 200 WHEAW240509
Hersteller Artikel Nummer : W240509
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping