DNA Ladder, 100 bp, VWR
Lieferant: VWR
VWR®
K180-250ULEA 222 CHF
K180-250UL
DNA Ladder, 100 bp, VWR
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Leiter mit 13 Fragmenten von 100 bis 3000 bp zur einfachen Bandenidentifizierung.
Also available pre-mixed with loading dye.