VWR® INCU-Line®IL 53 & IL 115, Brutschränke
Lieferant: VWR
VWR®
390-0350EA 1640 CHF
390-0350 390-0353
VWR® INCU-Line®IL 53 & IL 115, Brutschränke
Brutschränke Standard-Brutschränke
Inkubatoren mit natürlicher Umluft für alle Standard-Inkubationsanwendungen. Die Geräte verfügen über eine Edelstahlkammer mit inneren Glastüren.
  • Mikroprozessorsteuerung mit großer digitaler Temperaturanzeige
  • Temperatureinstellung in Schritten von 0,1 °C
  • Integrierte Zeitschaltuhr: 0 - 999 min, 0 - 99,9 h oder Dauerbetrieb
  • Abluftrohr mit manuell einstellbarer Klappe an der Geräterückseite
  • Unabhängig einstellbarer Temperaturwählwächter der Klasse 3.1 mit visuellem Alarm, gemäß DIN 12880
Lieferumfang: Wird mit zwei Einschüben aus verchromtem Stahl geliefert.