Die Zentrifuge CompactStar CS4 wurde zur Trennung verschiedener Proben in den Bereichen Chemie, Biowissenschaften, klinische Forschung sowie Routinediagnosen entwickelt. Die kombinierbaren Röhrchenadapter sind für die Verwendung mit 5-ml-Röhrchen (12×75 mm), 7-ml-Röhrchen (13×100 mm) sowie konische und Standard-Röhrchen (15 ml) geeignet.
- Hohe Drehzahl: Bis zu 6500 min⁻¹/4.000×g
- Bedienoberfläche mit einfachen Drehknöpfen und großer Digitalanzeige mit Zeit- und Drehzahlangabe
- Timer kann bis 30 Minuten eingestellt werden; Einschaltposition für Dauerbetrieb
- Geringer Stellflächenbedarf, dadurch ideal für nahezu alle Labors und einfacher Transport von einem Labor zum anderen
The combination of tube adapters are suitable for running 5 ml (12×75 mm) and 7 ml (13×100 mm) tubes, and also conical and standard 15 ml tubes.
Bestellinformation: Lieferumfang mit 6×15 ml-Winkelrotor mit Adapter-Set. Alle verfügbaren Adapter sind bereits enthalten und es entstehen keine zusätzlichen Kosten.