Digitales Thermo-Hygrometer, Traceable® Jumbo
628-0031EA 113 CHF
VWRI628-0031
Digitales Thermo-Hygrometer, Traceable® Jumbo
Dieses Thermo-Hygrometer zeigt durchgängig und gleichzeitig die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Umgebung an. Änderungen werden in weniger als 30 Sekunden angezeigt. Ideal für die Überwachung über Nacht, an Wochenenden oder über andere Zeiträume hinweg.
  • Sehr gut ablesbare Anzeige mit großen Ziffern (25 mm)
  • Fühler und Kabel funktionieren auch unter Wasser präzise
  • Minimum/Maximum-Speicher kann jederzeit auf Knopfdruck angezeigt oder gelöscht werden
Interner Sensor und externer Fühler mit 3-m-Kabel.
Zertifizierungen: Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Mit aufklappbarem Stativ, Wandhalterung, AAA-Batterien und Traceable® Kalibrierzertifikat.