Gabelschlüssel, BOLA
Lieferant: Bohlender
BOLA
BOHLD647-08EA 107 CHF
BOHLD647-08 BOHLD647-24
Gabelschlüssel, BOLA
Schraubenschlüssel
Aus PA verstärkt mit Glasfaser zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen auch bei hohen Arbeitstemperaturen.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit von −10 bis +140 °C
  • Dank des geringen Gewichts verringertes Risiko für Verletzungen und Beschädigungen