2,3-Dimethylnaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
EHERC20772000EA 68.9 CHF
EHERC20772000
2,3-Dimethylnaphthalin
2,3-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 103…104 °C
Dichte: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004119
CAS-Nummer: 581-40-8
EINECS: 209-463-5