2,3-Dimethylnaphthalin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L08386.06EA 401 CHF
L08386.06 L08386.03
2,3-Dimethylnaphthalin ≥97%
2,3-Dimethylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Siedepunkt: 265…268 °C
Melting Pt: 103…106 °C
Dichte: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004119
CAS-Nummer: 581-40-8
EINECS: 209-463-5