Lithiumnitrat, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
unter Argon abgefüllt
44456.18EA
557
CHF
44456.18
44456.09
44456.30
Lithiumnitrat, wasserfrei ≥99,999% (Metall-Basis)
Lithium nitrate
Formel:
LiNO₃ MW: 68,95 g/mol Siedepunkt: 600 °C (Zersetzung) Melting Pt: 264 °C Dichte: 2,38 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS-Nummer: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05558 |