Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Jars, with screw cap and tubing connections
Lieferant: BOLA
BOLA
Jars, made of PFA, transparent with screw-cap.
  • Sturdy design
  • Non-porous
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −200 °C to+250 °C
  • FDA conform
Tubings with an external diameter of max. 6,35 mm can be inserted through the screw caps.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Höhe Ø-A VE Katalognummer Menge
120 ml 74 mm 66 mm 1 BOHLA131-12
Hersteller Artikel Nummer : A131-12
240 ml 116 mm 66 mm 1 BOHLA131-14
Hersteller Artikel Nummer : A131-14
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping