4'-Brombiphenyl-3-carbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51762.03EA 116 CHF
H51762.03 H51762.06
4'-Brombiphenyl-3-carbonsäure 95%
4'-Brombiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318398
CAS-Nummer: 885951-66-6