(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19300.06EA 225 CHF
L19300.06 L19300.03
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,060
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00064114
CAS-Nummer: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
ADR: 8,III