4-Iodphenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO122390100EA
61.6
CHF
ACRO122390100
ACRO122391000
ACRO122390250
4-Iodphenol 99%
4-Iodphenol
Formel:
C₆H₅IO MW: 220,01 g/mol Siedepunkt: 287 °C (760 mmHg) Melting Pt: 89…94 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002327 CAS-Nummer: 540-38-5 EINECS: 208-745-5 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,05058 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 94 °C |
GC | ≥98.5 % |