2,5-Difluoranisol ≥98%
Achtung
A14255.06EA 79.1 CHF
A14255.06
2,5-Difluoranisol ≥98%
2,5-Difluoranisol
Purity: 98%
CAS No.: 75626-17-4
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4755
Boiling Point: 72-73°/25mm
Beilstein Reference: 4383722
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042561
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Siedepunkt: 72…73 °C (25 mmHg)
Flash-Pt: 40 °C (104 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042561
CAS-Nummer: 75626-17-4
UN: 1993
ADR: 3,III