3,4-Difluoranisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A12474.22EA
679
CHF
A12474.22
A12474.06
A12474.14
3,4-Difluoranisol ≥98%
3,4-Difluoranisol
Purity: 98%
CAS No.: 115144-40-6
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4680
Beilstein Reference: 6717610
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010730
Formel:
C₇H₆F₂O MW: 144,12 g/mol Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa) Melting Pt: –30 °C Dichte: 1,214 Flash-Pt: 55 °C (131 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010730 CAS-Nummer: 115144-40-6 UN: 1993 ADR: 3,III |