Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
2,4,5-Trifluoranilin ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Purity: 98%
CAS No.: 367-34-0
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Melting Point: 59-63°
Beilstein Reference: 2085734
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007649
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 59-63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007649
CAS-Nummer: 367-34-0
EINECS: 206-692-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
5 g A16765.06
Hersteller Artikel Nummer : A16765.06
25 g A16765.14
Hersteller Artikel Nummer : A16765.14
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point 59-63°
Formula weight 147.10
CAS No. 367-34-0
Molecular formula C6H4F3N
MDL No. MFCD00007649
UN No. 2811
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und erhöhtes Engagement
Bauen Sie auf bekannte Funtkionen und Ressourcen von Avantor – optimiert mit Innovation®. Unsere neue Marke steht für Gewandtheit und die Fähigkeit, sich unseren Kundenbedürfnissen anzupassen.
MEHR ERFAHREN EINKAUF BEGINNEN