Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

2,3,6-Trifluoranilin ≥99%

Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr

Purity: 99%
CAS No.: 67815-56-9
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4870
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 4976936
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00012369


Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 150…151 °C
Dichte: 1,390
Flash-Pt: 61 °C (141 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012369
CAS-Nummer: 67815-56-9
EINECS: 000-000-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g B20475.03
Hersteller Artikel Nummer : B20475.03
5 g B20475.06
Hersteller Artikel Nummer : B20475.06
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Formula weight 147.10
CAS No. 67815-56-9
Flammpunkt 61°(141°F)
Molecular formula C6H4F3N
MDL No. MFCD00012369
UN No. 2941
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge