Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
2,3,5,6-Tetrafluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 31…32 °C
Dichte: 1,744 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007644
CAS-Nummer: 700-17-4
EINECS: 211-840-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
25 g MOLEM73883225
Hersteller Artikel Nummer : M73883225
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge