Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
2,3,4-Trifluoranilin ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Purity: 98%
CAS No.: 3862-73-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4870
Boiling Point: 90-92°/48mm
Beilstein Reference: 3245609
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00011737
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 90-92 °C/48mm
Melting Pt: 14 - 15 °C
Dichte: 1,393
Flash-Pt: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011737
CAS-Nummer: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9,III
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
5 g A10254.06
Hersteller Artikel Nummer : A10254.06
25 g A10254.14
Hersteller Artikel Nummer : A10254.14
100 g A10254.22
Hersteller Artikel Nummer : A10254.22
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Formula weight 147.10
CAS No. 3862-73-5
Flammpunkt 68°(154°F)
Molecular formula C6H4F3N
MDL No. MFCD00011737
UN No. 3082
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping