Schutzbrille, Cobra
Lieferant: Bollé Safety
111-0670EA 32.5 CHF
111-0670
Schutzbrille, Cobra
Vollsichtbrillen
Schutzbrille mit niedrigem Profil, anpassbarem Kopfband und rutschfestem Nasensteg. Diese Version der Cobra kombiniert den Komfort eines Augenschutzes mit der Passung und Dichte einer normalen Schutzbrille.
  • Klare anti-statische PC-Gläser für ein 180° Panorama-Blickfeld
  • Auswechselbarer Komfort-Schaum
  • Brillengläser mit Antibeschlag und kratzfester Beschichtung für verbesserte Beständigkeit
Gewicht: 26 g
Zertifizierungen: EN 166, EN 170