1,2,3,4-Tetrafluorbenzol
Lieferant: Molekula
MOLEM21602144EA 0 CHF
MOLEM21602144
1,2,3,4-Tetrafluorbenzol
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1,811 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000285
CAS-Nummer: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II