3-Chlorthiophenol
Lieferant: Molekula
Synonyms: 1-Chlor-3-mercaptobenzol3-Chlorphenylmercaptanm-Chlorthiophenol3-Chlorbenzolthiol3-Chlorbenzol-1-thiol
MOLE62111567-5GEA 0 CHF
MOLE62111567-5G
3-Chlorthiophenol
3-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2637 g/cm³ (12.5 °C)
MDL Number: MFCD00004839
CAS-Nummer: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0