Gasverteilungsrohre
Lieferant: DWK Life Sciences
212-0676EA 418 CHF
212-0676 212-0675 212-0674 212-0673 212-0672 212-0678 212-0677
Gasverteilungsrohre
Gasrohre
These gas distribution tubes are designed for reactions between gases and liquids. They are made of clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung