2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13283.03EA 252 CHF
A13283.03 A13283.06
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd ≥97%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 35094-87-2
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2250084
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Melting Pt: ∼230 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 35094-87-2