Eimer, Quadratisch, PE
Lieferant: Bürkle
BURK2350-0140EA 50.1 CHF
BURK2350-0140 BURK2350-0141
Eimer, Quadratisch, PE
Eimer
Aus PE hergestellt, transparent.
  • Graduierung 500 ml bis zu 12 L
  • Spart Platz
  • Stabil, müheloses Tragen
  • Inhalt bis zur Oberkante 14 L
  • Deckel müssen separat bestellt werden
Eimer zum transportieren von sperrigen Gütern.