2,4-Dibromphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B23394.14EA
56.5
CHF
B23394.14
B23394.22
2,4-Dibromphenol ≥98%
2,4-Dibromphenol
Purity: 98%
CAS No.: 615-58-7
Molecular Formula: C6H4Br2O
Formula Weight: 251.92
Flash Point:
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 1861291
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002149
Formel:
C₆H₄Br₂O MW: 251,91 g/mol Siedepunkt: 239 °C Melting Pt: 35…38 °C Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
615-58-7 EINECS: 210-436-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |