Ventilhahn für Exsikkatoren
Lieferant: Brand
BRND82415EA 81.8 CHF
BRND82415
Ventilhahn für Exsikkatoren
Hähne
Dieser Ventilhahn aus Borosilikatglas 3.3 ist ideal für Exsikkatoren mit Novus-Tubusdeckel.
  • Seitliche Entlüftungsbohrung zur Verringerung von Turbulenzen
  • Olive mit Außen-Ø 10 mm