1,1,1-Trifluoracetylaceton 98%
Achtung
ACRO216710250EA 149 CHF
ACRO216710250 ACRO216711000 ACRO216710100
1,1,1-Trifluoracetylaceton 98%
1,1,1-Trifluoracetylaceton
Formel: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,27 g/cm³
Flash-Pt: 26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000427
CAS-Nummer: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %