VWR®, Folienspender
Lieferant: VWR
VWR®
113-1577EA 949 CHF
113-1577 113-1576
VWR®, Folienspender
Aluminiumfolienspender
Dieser Folienspender ist eine günstige Alternative zu vorgeschnittenen Folienquadraten.
  • Platzsparend
  • Einfach zu transportieren
  • Einzigartige Klinge schneidet die Folie bei Herunterdrücken des Deckels auf die gewünschte Länge zu