Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Aceton ≥99.5% (by GC), puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: 2-PropanonDMKDimethylketonPropanon



Formel: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Kst.-Flasche 1 l 32201-1L
Hersteller Artikel Nummer : 32201-1L
Dose (rostfreier Stahl) 20 kg 32201-20KG
Hersteller Artikel Nummer : 32201-20KG
Dose (rostfreier Stahl) 25 l 32201-25L
Hersteller Artikel Nummer : 32201-25L
Glasflasche 2,5 l 32201-2.5L-GL
Hersteller Artikel Nummer : 32201-2.5L-GL
Kst.-Flasche 2,5 l 32201-2.5L
Hersteller Artikel Nummer : 32201-2.5L
PE-Flasche 6 l 32201-6X1L
Hersteller Artikel Nummer : 32201-6X1L
PE-Flasche 10 l 32201-4X2.5L
Hersteller Artikel Nummer : 32201-4X2.5L
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge