Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aceton ≥99.8%, ARISTAR® für die Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 2-PropanonDMKDimethylketonPropanon
Formel: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: -95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: < -20 °C (closed cup)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,8 %
Prüfung auf Identität (IR) Entspricht
Widerstand (MOhm-cm) Min. 5,0
Farbe Max. 10 APHA
Wasser Max. 0,10 %
Freie Säure Min. 20 ppm
Freies Alkali Min. 2 ppm
Aldehyde (als HCHO) Max. 10 ppm
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Cl (Chlorid) Max. 0,5 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 1 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,1 ppm
Ethanol Max. 100 ppm
Methanol Max. 500 ppm
Ag (Silber) Max. 0,01 ppm
Al (Aluminium) Max. 0,05 ppm
As (Arsen) Max. 0,01 ppm
Au (Gold) Max. 0,02 ppm
B (Bor) Max. 0,01 ppm
Ba (Barium) Max. 0,005 ppm
Be (Beryllium) Max. 0,01 ppm
Bi (Bismut) Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,05 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,005 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,005 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,005 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,005 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,02 ppm
Ga (Gallium) Max. 0,01 ppm
In (Indium) Max. 0,01 ppm
K (Kalium) Max. 0,02 ppm
Li (Lithium) Max. 0,01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,005 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,005 ppm
Mo (Molybdän) Max. 0,005 ppm
Na (Natrium) Max. 0,05 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,005 ppm
Pb (Blei) Max. 0,005 ppm
Pt (Platin) Max. 0,0500 ppm
Sb (Antimon) Max. 0,01 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0,005 ppm
Ti (Titan) Max. 0,02 ppm
Tl (Thallium) Max. 0,01 ppm
V (Vanadium) Max. 0,01 ppm
Zn (Zink) Max. 0,01 ppm
Zr (Zirkon) Max. 0,02 ppm
KMnO4 reduzierende Substanzen (als O) Max. 2,50 ppm
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Sicherheitsglasflasche 2,5 l 451004L
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping