3-Chlor-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
Achtung
Synonyms: (3-Chlor-2-fluorphenyl)metaborsäureDihydroxy(3-chlor-2-fluorphenyl)boran3-Chlor-2-fluorbenzolboronsäure
H52665.06EA 353 CHF
H52665.06 H52665.03
3-Chlor-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
3-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Melting Pt: 240…242 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664224
CAS-Nummer: 352535-82-1