5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
A10137.22EA
1060
CHF
A10137.22
A10137.06
A10137.14
5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd ≥98%
5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,05 g/mol Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa) Melting Pt: 127…131 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016593 CAS-Nummer: 5034-74-2 |