3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid
, α,α,α-Trifluor-m-toluolsulfonamid
L19715.06EA
416
CHF
L19715.06
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid ≥97%
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₆F₃NO₂S MW: 225,19 g/mol Melting Pt: 122…126 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042421 CAS-Nummer: 672-58-2 EINECS: 000-000-0 |