2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonsäurechlorid
, 2-Fluor-5-methylbenzol-1-sulfonylchlorid
, 2-Fluor-5-methylbenzolsulfochlorid
B25264.06EA
195
CHF
B25264.06
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClFO₂S MW: 208,64 g/mol Melting Pt: 32…34 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039785 CAS-Nummer: 870704-14-6 UN: 3261 ADR: 8,II |