3,5-Difluor-4-iodphenol ≥98%
H32537.03EA 64.1 CHF
H32537.03 H32537.06
3,5-Difluor-4-iodphenol ≥98%
3,5-Difluor-4-iodphenol
Formel: C₆H₃F₂IO
MW: 255,99 g/mol
Melting Pt: 103…112 °C
MDL Number: MFCD09955025
CAS-Nummer: 1000574-74-2