Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Biochemie
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/18/18989318.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sortieren nach:
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung:   Mit diesem einfachen und farbigen System können Studenten ein Modell der DNA bauen. Zusammen mit dem RNA-Proteinsynthese-Kit für Translations- und Tra...
Artikel-Nr: (EDVO1500)
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Hersteller Artikel Nummer : 1500
Beschreibung:   Ein Satz farbiger Kügelchen zur Darstellung der Watson-Crick-DNA-Basen (A, T, G, C).
UOM:  1 * 100 ST
Artikel-Nr: (SPIRMKS-122-10)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Hersteller Artikel Nummer : MKS-122-10
Beschreibung:   Compact model version. DNA model with 10 pairs of bases self-assembly kit.
UOM:  1 * 1 SET
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Hersteller Artikel Nummer : MKS-122-2
Beschreibung:   This set is designed for learning about phosphate structures of purine, pyrimidine and oxyribose as well as their relationships within DNA.
UOM:  1 * 1 SET
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Hersteller Artikel Nummer : MKS-114
Beschreibung:   Glyceryl tristearate C₅₇H₁₁₀O₆
UOM:  1 * 1 SET
Artikel-Nr: (764-0056)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Hersteller Artikel Nummer : MKS-119
Beschreibung:   C₂₇H₄₆O
UOM:  1 * 1 SET
Artikel-Nr: (763-0454)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Hersteller Artikel Nummer : MDNA-060-22
Beschreibung:   Nucleic acids, five sided sugar molecules and pyramid shaped phosphate molecules. Only correct base pairs can be connected.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SPIRMKO-ACGT-53)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Hersteller Artikel Nummer : MKO-ACGT-53
Beschreibung:   It can be shown, how the bases ( Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin) are combined through triple and double hydrogen bonds.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 12
  1  2  Nächste