Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Molekularbiologie
https://ch.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/62/18989562.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Sortieren nach:
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung:   Mit diesem einfachen und farbigen System können Studenten ein Modell der DNA bauen. Zusammen mit dem RNA-Proteinsynthese-Kit für Translations- und Tra...
Artikel-Nr: (EDVO1500)
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Hersteller Artikel Nummer : 1500
Beschreibung:   Ein Satz farbiger Kügelchen zur Darstellung der Watson-Crick-DNA-Basen: A, T, G, C.
UOM:  1 * 100 ST
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Sets for different molecular models holding securely, even larger molecules.
Artikel-Nr: (761-0111)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Hersteller Artikel Nummer : MMS-008
Beschreibung:   More detailed set for students at a more advanced level.
UOM:  1 * 1 SET
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Mini molecular models of DNA with nucleic acids, five-sided sugar molecules and pyramid-shaped phosphate molecules.
Artikel-Nr: (764-0051)
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Hersteller Artikel Nummer : MKS-115-2
Beschreibung:   Alpha and beta forms of D-glucose.
UOM:  1 * 1 SET
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Finished sets with selected atoms and bonds to show different types of crystal structures.
Lieferant:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beschreibung:   Structures of ionic crystals, sodium chloride.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 37
  1  2  3  4  5  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping